Läs mer
p-nitrofenyl-β -D-galaktopyranosid,> 99,75 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483740 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483740 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11483740 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210247205
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
Namnnotering For TLC analysis
CAS 3150-24-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall > 99.75%
Molekylformel C12H15NO8
MDL-nummer MFCD00063256
Kvantitet 5 g
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenylgalactoside, p-nitrophenyl-beta-d-galactoside, p-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, p-nitrophenol galactoside, 4-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 4-nitrophenyl galactoside, 1-o-p-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 4-nitrophenylbeta-d-galactopyranoside
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 301.25
PubChem CID 65115
ChEBI CHEBI:355715
Formel vikt 301.3
Fysisk form Kristallin