Läs mer
p-Nitrophenyl Iodoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl Iodoacetate |
| CAS | 31252-85-4 |
| Molekylformel | C8 H6 I N O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6INO4/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CI)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) 2-iodoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.04 |
| Formel vikt | 306.9342 |