Läs mer
p-nitrofenylfosfatdinatriumsalthexahydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11314079 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314079 5 g 5g
11304079 1 g 1g
11324079 10 g 10g
11334079 25 g 25g
11344079 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11314079 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210087805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 5g
    Save 41.42 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 4264-83-9
Molekylformel C6H4NNa2O6P
Molekylvikt (g/mol) 263.05
MDL-nummer MFCD00007319
InChI-nyckel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
LEDER [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn dinatrium;(4-nitrofenyl)fosfat
Formel vikt 371
Fysisk form Kristallint pulver