Läs mer
p-Nitrophenyl Phosphate (Disodium Salt, Hexahydrate), Fisher BioReagents
Produktkod. 10246294
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
5g
Produktkod. 10246294
Brand: Fisher BioReagents BP25345
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
p-Nitrophenyl Phosphate is suitable for use as a substrate for alkaline and acid phosphatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4264-83-9
Molekylformel C6H4NNa2O6P
Molekylvikt (g/mol) 263.05
MDL-nummer MFCD00007319
InChI-nyckel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-namn disodium;(4-nitrophenyl) phosphate
LEDER [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Smältpunkt 300°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥98.0%
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 5 g
Formel vikt 371
Fysisk form Powder or Solid