Läs mer
p-nitrofenylfosfat, dinatriumsalthexahydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11394069 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394069 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11394069 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100878.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 500mg
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
  • p-nitrofenol är lämplig för användning som ett substrat för alkaliskt och surt fosfatas
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-NITROPHENYL PHOSPHATE, DISODIUM SALT HEXAHYDRATE
CAS 4264-83-9
Smältpunkt >300 °C (litteratur)
Kokpunkt 457,84 °C (760 mmHg(litteratur))
Molekylformel C6H4NNa2O6P
Linjär formel C6H4NO6PNa2 . 6H2O
MDL-nummer MFCD00007319
Kvantitet 500 mg
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
InChI-nyckel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
IUPAC-namn dinatrium-4-nitrofenylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 263.05
PubChem CID 77949
Formel vikt 371.14
Fysisk form Pulver