Läs mer
p-Nitrophenylthiol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenylthiol Acetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3S/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 197.0147 |