missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-O-Desmethyl Verapamil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-O-Desmethyl Verapamil |
| CAS | 77326-93-3 |
| Molekylformel | C26 H36 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36N2O4/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28(3)15-12-20-8-10-22(29)24(16-20)31-5/h8-11,16-17,19,29H,7,12-15H2,1-6H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCc2ccc(O)c(OC)c2)(C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.58 |
| Formel vikt | 440.2675 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?