missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
P,P'-[(1,2-Phenylene)bis(methylene)]bisphosphonic Acid P,P,P',P'-tetraethyl ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P,P'-[(1,2-Phenylene)bis(methylene)]bisphosphonic Acid P,P,P',P'-tetraethyl ester |
| CAS | 42092-05-7 |
| Molekylformel | C16H28O6P2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (o-Phenylenedimethylene)diphosphonic Acid Tetraethyl Ester, [1,2-Phenylenebis(methylene)]bisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl o-Xylylenediphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O6P2/c1-5-19-23(17,20-6-2)13-15-11-9-10-12-16(15)14-24(18,21-7-3)22-8-4/h9-12H,5-8,13-14H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(Cc1ccccc1CP(=O)(OCC)OCC)OCC |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(diethoxyphosphorylmethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.34 |
| Formel vikt | 378.1361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?