Läs mer
p,p'-Dimethoxytriphenylcarbinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p,p'-Dimethoxytriphenylcarbinol |
| CAS | 40615-35-8 |
| Molekylformel | C21H20O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | alpha,alpha-Bis(p-methoxyphenyl)benzyl alcohol, 4,4'-Dimethoxytrityl alcoholBis(4-methoxyphenyl)phenylmethanol, DMT-OH, 4-Methoxy-alpha-(4-methoxyphenyl)-alpha-phenylbenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O3/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15,22H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.39 |
| Formel vikt | 320.1412 |