missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-fenetidin-d5 hydroklorid, TRC

Produktkod. 30421372
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421372 1 mg
30416796 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2963021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1794754-45-2
Molekylformel C8H7D5ClNO
Molekylvikt (g/mol) 178.67
Synonym 4-(Ethoxy-d5)benzenamine Hydrochloride, 1-Amino-4-(ethoxy-d5)benzene Hydrochloride, 4-Aminophenetole-d5 Hydrochloride, 4-Ethoxyaniline-d5 Hydrochloride, 4-(Ethoxy-d5)benzenamine Hydrochloride, 4-(Ethoxy-d5)phenylamine Hydrochloride, NSC 3116-d5 Hydrochloride, p-Aminophenetole-d5 Hydrochloride, p-Ethoxyaniline-d5 Hydrochloride, p-(Ethoxy-d5)phenylamine Hydrochloride, p-Phenetidin-d5 Hydrochloride
IUPAC-namn 4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)anilin; hydroklorid
LEDER NC1=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material p-Phenetidine-d5 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Formel vikt 178.0921
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.