Läs mer
p-Phenyl-p-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylbenzoylethoxyphenylphosphine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21O3P/c1-5-21-22(20,16-9-7-6-8-10-16)18(19)17-14(3)11-13(2)12-15(17)4/h6-12H,5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 316.1228 |
| Procent renhet | >95% |