Läs mer
p-fenylendiisotiocyanat, 99 %
Produktkod. 10177560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10177560 5 g Glasflaska 5g
10701072 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417510050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1368.73 SEK
    1228.65 SEK / 5g
    Save 140.08 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4044-65-9 | C8H4N2S2 | 192,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4044-65-9
Molekylformel C8H4N2S2
Molekylvikt (g/mol) 192.27
MDL-nummer MFCD00004811
InChI-nyckel OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
PubChem CID 19958
IUPAC-namn 1,4-diisotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Phenylene diisothiocyanate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 129,0 °C till 133,0 °C
Färg Beige-grå till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SCNC6H4NCS
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 1309
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och kloroform, lätt löslig i aceton
Formel vikt 192.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Phenylene diisothiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.