Läs mer
p-fenylendiamin, 97 %
Produktkod. 11437627
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437627 250 g 250g
11427627 1000 g 1000g
11447627 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15680.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
p-fenylendiamin används som en prekursor till aramidplaster, Kevlar fibrer och till uretanpolymerer. Det fungerar som ett framkallningsmedel inom fotografi, antioxidanter i gummiprodukter och som en vulkaniseringsaccelerator. Det används som ett hennasurrogat för tillfälliga tatueringar och som en histologisk färg för lipider som myelin. Det är ett antiblekningsreagens som används i fluorescensmikroskopi för att fördröja fotoblekning av fluorescein och andra fluorescerande färgämnen. Dessutom är det också en ingrediens i hårfärgningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
p-fenylendiamin används som en prekursor till aramidplaster, Kevlar fibrer och till uretanpolymerer. Det fungerar som ett framkallningsmedel inom fotografi, antioxidanter i gummiprodukter och som en vulkaniseringsaccelerator. Det används som ett hennasurrogat för tillfälliga tatueringar och som en histologisk färg för lipider som myelin. Det är ett antiblekningsreagens som används i fluorescensmikroskopi för att fördröja fotoblekning av fluorescein och andra fluorescerande färgämnen. Dessutom är det också en ingrediens i hårfärgningsmedel.
Löslighet Löslig i alkohol
, kloroform, eter och varm bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-50-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00007901
InChI-nyckel CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC-namn bensen-1,4-diamin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Phenylenediamine
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Kokpunkt 267 °C till 271 °C
Flampunkt 156 °C (312 °F)
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1673
Beilstein 742029
Merck Index 14,7285
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, kloroform, eter och het bensen.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Phenylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.