Läs mer
p-fenylendiamin, 97 %
Beskrivning
p-fenylendiamin används som en prekursor till aramidplaster, Kevlar fibrer och till uretanpolymerer. Det fungerar som ett framkallningsmedel inom fotografi, antioxidanter i gummiprodukter och som en vulkaniseringsaccelerator. Det används som ett hennasurrogat för tillfälliga tatueringar och som en histologisk färg för lipider som myelin. Det är ett antiblekningsreagens som används i fluorescensmikroskopi för att fördröja fotoblekning av fluorescein och andra fluorescerande färgämnen. Dessutom är det också en ingrediens i hårfärgningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
p-fenylendiamin används som en prekursor till aramidplaster, Kevlar fibrer och till uretanpolymerer. Det fungerar som ett framkallningsmedel inom fotografi, antioxidanter i gummiprodukter och som en vulkaniseringsaccelerator. Det används som ett hennasurrogat för tillfälliga tatueringar och som en histologisk färg för lipider som myelin. Det är ett antiblekningsreagens som används i fluorescensmikroskopi för att fördröja fotoblekning av fluorescein och andra fluorescerande färgämnen. Dessutom är det också en ingrediens i hårfärgningsmedel.
Löslighet Löslig i alkohol
, kloroform, eter och varm bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Phenylenediamine |
| Smältpunkt | 138 °C till 142 °C |
| Kokpunkt | 267 °C till 271 °C |
| Flampunkt | 156 °C (312 °F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Odör | Svag |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN1673 |
| Beilstein | 742029 |
| Merck Index | 14,7285 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.