Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Phenylenediamine |
| Namnnotering | 99+% |
| Smältpunkt | 139,0 °C till 141,0 °C |
| Färg | Brun till lila eller gråvit |
| Flampunkt | 156 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C6H4(NH2)2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- p-Phenylenediamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.