Läs mer
P-fenylendiamin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30133206
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133206 2.5 g
30012128 500 mg
30006488 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133206 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3996182.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-18-0
Molekylformel C6H8N2 . 2HCl
Molekylvikt (g/mol) 181.06
Synonym 1,4-Diaminobenzene Dihydrochloride, 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride, C.I. 76061, C.I. Oxidation Base 10A, Durafur Black RC, Fourrine 64, Fourrine DS, Pelagol CD, Pelagol Grey CD;
IUPAC-namn bensen-1,4-diamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material P-Phenylenediamine Dihydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Formel vikt 180.0221