Läs mer
p-fenylendiamin, fri bas, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467002 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467002 250 g 250g
11457002 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467002 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215183083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1507.28 SEK / 250g
    Save 77.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 106-50-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
InChI-nyckel CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC-namn bensen-1,4-diamin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Phenylenediamine, free base
Analysprocentintervall 0.999
Kvantitet 250 g
Formel vikt 108.1
Fysisk form Kristallin