missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-Phthalamidine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 17922475
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922475 5 g
17973705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17922475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3824705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14401-56-0
Molekylformel C8 H10 N4 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 235.114
Synonym 1,4-Benzenedicarboximidamide Dihydrochloride, Terephthalamidine Dihydrochloride
IUPAC-namn benzene-1,4-dicarboxamidine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)C(=N)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material p-Phthalamidine Dihydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N4.2ClH/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
Formel vikt 234.0439
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.