missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Phthalamidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Phthalamidine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4.2ClH/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H |
| Formel vikt | 234.0439 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?