Läs mer
P-Quaterphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P-Quaterphenyl |
| CAS | 135-70-6 |
| Molekylformel | C24H18 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'4',1''4'',1'''-Quaterphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H |
| LEDER | c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1-phenyl-4-(4-phenylphenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vikt | 306.1409 |