Läs mer
p-salicylsyra, TRC
Produktkod. 17952545
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952545 100 g
17913895 10 g
17931965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17952545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS088120100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-96-7
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
IUPAC-namn 4-hydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H6 O3
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formel vikt 138.0317
Procent renhet >95%