missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-SCN-Bn-deferoxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-SCN-Bn-deferoxamine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H52N8O8S2/c1-26(42)39(47)22-8-2-5-19-34-29(43)15-17-31(45)40(48)23-9-3-6-20-35-30(44)16-18-32(46)41(49)24-10-4-7-21-36-33(51)38-28-13-11-27(12-14-28)37-25-50/h11-14,47-49H,2-10,15-24H2,1H3,(H,34,43)(H,35,44)(H2,36,38,51) |
| Formel vikt | 752.335 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?