Läs mer
p-SCN-Bn-DTPA Trihydrochloride Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-SCN-Bn-DTPA Trihydrochloride Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N4O10S.ClH/c27-18(28)9-24(5-6-25(10-19(29)30)11-20(31)32)8-17(26(12-21(33)34)13-22(35)36)7-15-1-3-16(4-2-15)23-14-37;/h1-4,17H,5-13H2,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36);1H/t17-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 648.09 |