Läs mer
Fisherbrand™ P-Series Ultrasonic Cleaner
Produktkod. 11718029 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.75 L
5.75 L
6.9 L
12.75 L
18 L
28 L
Modell:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Mått (D x B x H):
179 x 300 x 221 mm
179 x 568 x 221 mm
186 x 365 x 271 mm
278 x 365 x 321 mm
340 x 390 x 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
11718029 2.75 L P 30 H 179 x 300 x 221 mm Varje
11768029 28 L P 300 H 340 x 568 x 321 mm Varje
11728029 5.75 L P 60 H 186 x 365 x 271 mm -
11738029 6.9 L P 70 H 179 x 568 x 221 mm Varje
11748029 12.75 L P 120 H 278 x 365 x 321 mm Varje
11758029 18 L P 180 H 340 x 390 x 321 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11718029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11780.00 SEK
    8558.35 SEK / Paket med 1
    Save 3221.65 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ P-Series Ultrasonic Water Baths har bekväm digital visning av inställda och driftsparametrar, en kavitationsbeständig tank i rostfritt stål, ergonomiska handtag för enkel placering och ett slitstarkt lock som hjälper till att minska ljud och lösningsavdunstning.
För alla tillämpningar i analytiska, industriella och medicinska laboratorier, inklusive intensiva rengöringstillämpningar.
  • Betydligt mer kraftfull än konventionella ultraljudsenheter
  • Praktisk och enkel att använda med tydlig display som visar inställda och faktiska parametrar
  • Multifrekvens
  • 37kHz för standardtillämpningar
  • 80kHz för längre rengöringstid, idealisk för behandling av mycket små och känsliga föremål
  • Enheterna har normal-, puls-, svep-, avgasnings- och effektkontrollfunktioner
  • Sidomonterad dräneringsventil och bakre dräneringskanal för att avlägsna förbrukad lösning
  • Kraftfullt pulsläge tar bort envisa föroreningar
  • Korg i rostfritt stål, plastöverdrag finns separat
Beställningsinfo
Korg i rostfritt stål, plastöverdrag finns separat
Specifikationer
Material V2A rostfritt stål
Spänning 230 VAC
Kapacitet (metrisk) 2.75 L
Mått (D x B x H) 179 x 300 x 221 mm
Elektriska krav 230VAC, 380/350w
För användning med (applikation) Professionella tillämpningar i analytiska och medicinska laboratorier och i industriella produktionsprocesser
Modell P 30 H
Temperaturområde (metriskt). 5 °C till 40 °C
Vikt (metrisk) 3.3 kg