Läs mer
Fisherbrand™ P-Series Ultrasonic Cleaner
Produktkod. p-8002116 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.75 L
5.75 L
6.9 L
12.75 L
18 L
28 L
Modell:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Mått (D x B x H):
179 x 300 x 221 mm
179 x 568 x 221 mm
186 x 365 x 271 mm
278 x 365 x 321 mm
340 x 390 x 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11768029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ P-Series Ultrasonic Water Baths har bekväm digital visning av inställda och driftsparametrar, en kavitationsbeständig tank i rostfritt stål, ergonomiska handtag för enkel placering och ett slitstarkt lock som hjälper till att minska ljud och lösningsavdunstning.
För alla tillämpningar i analytiska, industriella och medicinska laboratorier, inklusive intensiva rengöringstillämpningar.
  • Betydligt mer kraftfull än konventionella ultraljudsenheter
  • Praktisk och enkel att använda med tydlig display som visar inställda och faktiska parametrar
  • Multifrekvens
  • 37kHz för standardtillämpningar
  • 80kHz för längre rengöringstid, idealisk för behandling av mycket små och känsliga föremål
  • Enheterna har normal-, puls-, svep-, avgasnings- och effektkontrollfunktioner
  • Sidomonterad dräneringsventil och bakre dräneringskanal för att avlägsna förbrukad lösning
  • Kraftfullt pulsläge tar bort envisa föroreningar
  • Korg i rostfritt stål, plastöverdrag finns separat
Beställningsinfo
Korg i rostfritt stål, plastöverdrag finns separat
Specifikationer
Material V2A rostfritt stål
Spänning 230 VAC
Kapacitet (metrisk) 28 L
Mått (D x B x H) 340 x 568 x 321 mm
Elektriska krav 230VAC, 1580W
För användning med (applikation) Professionella tillämpningar i analytiska och medicinska laboratorier och i industriella produktionsprocesser
Modell P 300 H
Temperaturområde (metriskt). 5 °C till 40 °C
Vikt (metrisk) 11 kg