Läs mer
p-Sexiphenyl, 95 %
Produktkod. 15443497
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443497 250 mg 250mg
11436050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26586.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4499-83-6 | C36H26 | 458,604 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4499-83-6
Molekylformel C36H26
Molekylvikt (g/mol) 458.604
MDL-nummer MFCD00039559
InChI-nyckel ZEMDSNVUUOCIED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-sexiphenyl, p-hexaphenyl, p-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 1-phenyl-4-4-4-4-phenylphenyl phenyl phenyl benzene, p-sexiphenylene, acmc-209k0d, phthalocyanine lead ii purified by sublimation, 1,1':4',1:4,1'-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 4,4'-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 78254
IUPAC-namn 1-fenyl-4-[4-[4-(4-fenylfenyl)fenyl]fenyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=CC=C6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Sexiphenyl
Smältpunkt >400 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 458.59
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.