Läs mer
p-Synephrine, MedChemExpress
Produktkod. 16481037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16481037 50 mg
1 options
Produktkod. 16481037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113236
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress p-Synephrine is an organic compound, found in multiple biofluids, such as urine and blood.
p-Synephrine is an organic compound, found in multiple biofluids, such as urine and blood.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Synephrine
CAS 614-35-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H13NO2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 2 mg/mL (11.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C([C@@H](O)CNC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Formel vikt 167.21
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid