Läs mer
[p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4/c21-19(22)17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(12-8-16)20(23)24/h1-12H,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vikt | 318.0892 |