Learn More
Thermo Scientific Chemicals p-terfenyl, 99+%, ren
Product Code. 10626342 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10626342 100 g Plastflaska 100g
10513881 25 g Plastflaska 25g
10361424 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10626342 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 137921000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1028.65 SEK / 100g
    Save 151.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-94-4
Molekylformel C18H14
Molekylvikt (g/mol) 230.31
MDL-nummer MFCD00003061
InChI-nyckel XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC-namn 1,4-difenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Terphenyl
Namnnotering Pure
Smältpunkt 209,0 °C till 216,0 °C
Färg Vit till Beige
Densitet 207g/mL
Kokpunkt 383,0 °C
Flampunkt 207 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5C6H4C6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 695
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, bensen och toluen
Formel vikt 230.31
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver, blanka kristaller eller flingor
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Terphenyl
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Terphenyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.