Läs mer
p-Terphenyl, 99+%
Produktkod. 11434010
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Produktkod. 11434010
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14833.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230.31 g/mol
p-terfenyl är ett specialmaterial och kan användas i detektorer för joniserad strålning, opolär laserfärg och en optisk sond med en molekyl för avsökning av närfältsmikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar p-Terphenyl är ett
specialmaterial och kan användas i joniserad strålningsdetektorer, opolär laserfärg och enmolekylär optisk sond för scanning närfältsmikroskopi.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i varm bensen. Mycket löslig i het etylalkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-94-4
Molekylformel C18H14
Molekylvikt (g/mol) 230.31
MDL-nummer MFCD00003061
InChI-nyckel XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC-namn 1,4-difenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Terphenyl
Smältpunkt 212°C to 215°C
Densitet 1.23
Kokpunkt 405°C
Flampunkt 207°C (404°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1908447
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in hot benzene. Very soluble in hot ethyl alcohol.
Formel vikt 230.31
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.