Läs mer
p-terfenyl D14 i DCM 2000 μg/ml, Fisher chemical™
Produktkod. 12997103 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Ampull
Flaska
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12997103 1 mL Flaska 1ml
12987103 5 mL Ampull 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12997103 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P887010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 1718-51-0
Molekylformel C18H14
Molekylvikt (g/mol) 244.395
InChI-nyckel XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
PubChem CID 123128
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)fenyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn p-Terphenyl D14
Koncentration 2000 μg/mL
Typ Pesticide and Metabolite Standards
Element p-Terphenyl D14
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Kvantitet 1 mL