Läs mer
p-Terphenyl, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10455281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10455281 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10455281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Terphenyl
Namnnotering 99%
CAS 92-94-4
Smältpunkt 209.0°C to 216.0°C
Färg White
Kokpunkt 383.0°C
Flampunkt 207°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C18H14
Linjär formel C6H5C6H4C6H5
MDL-nummer MFCD00003061
Kvantitet 1 g
Beilstein 05, 695
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and toluene
InChI-nyckel XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 1,4-diphenylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 230.31
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Formel vikt 230.31
Procent renhet 99%
Kvalitet Pure
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Terphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.