Läs mer
p-Terfenyl, TRC
Produktkod. 30412803
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30412803 5 g
1 options
Produktkod. 30412803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1166805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Terphenyl
CAS 92-94-4
Molekylformel C18 H14
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1':4',1''-Terphenyl, p-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl','4-phenyl-, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, NSC 6810, PPP, PT, PTP, Santowax P, T 3203, TP, TP (scintillator), p-Diphenylbenzene, p-Phenylene trimer, p-Triphenyl
InChI formel InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
LEDER c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1,4-difenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Formel vikt 230.1096