Läs mer
p-Thiocresol, 98 %
Produktkod. 11401537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401537 100 g 100g
11491527 25 g 25g
11411537 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24970.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124,201 g/mol
p-tiokresol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar p-tiokresol används som
en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-45-6
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.201
MDL-nummer MFCD00004851
InChI-nyckel WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC-namn 4-metylbensentiol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Thiocresol
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kokpunkt 195 °C
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Odör Stank
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 605761
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9325
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 124.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.