Läs mer
p-Tolualdehyd, 97 %
Produktkod. 10457530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10457530 500 g Glasflaska 500g
10447530 100 g Glasflaska 100g
10105593 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10457530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139005000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-87-0
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00006954
InChI-nyckel FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC-namn 4-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolualdehyde
Namnnotering 97%
Smältpunkt -6,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0150g/mL, 1.015
Kokpunkt 204,0 °C till 205,0 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CHO
Brytningsindex 1,5420 till 1,5480
Kvantitet 500 g
Beilstein 07, 297
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,25 g/l (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 120.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.