Läs mer
p-Tolualdehyde, 98%
Produktkod. 11420213
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420213 500 g 500g
11414010 5 g 5g
11410213 100 g 100g
11430213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11420213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11384.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
p-Tolualdehyd används som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, färgämnen parfymer och jordbrukskemikalier. Det används också som fixeringsmedel för smakämnen. Det används också som en viktig organisk mellanprodukt, används för kryddor, trifenylmetanfärgämnessyntes, etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Tolualdehyd används som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, färgämnen parfymer och jordbrukskemikalier. Det används också som fixeringsmedel för smakämnen. Det används också som en viktig organisk mellanprodukt, används för kryddor, trifenylmetanfärgämnessyntes, etc.
Löslighet Det är lätt
lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med starka baser, Starka oxidationsmedel, Starka reduktionsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-87-0
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00006954
InChI-nyckel FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC-namn 4-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolualdehyde
Smältpunkt -6°C
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 385772
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.