Läs mer
p-Tolualdehyd, 99+%
Produktkod. 10229750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229750 5 g Glasflaska 5g
10537752 100 g Glasflaska 100g
10015670 500 g Glasflaska 500g
11944781 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10229750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421140050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-87-0
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00006954
InChI-nyckel FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC-namn 4-metylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolualdehyde
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -6.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0150g/mL, 1.015
Kokpunkt 204.0°C to 205.0°C
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CHO
Brytningsindex 1.5420 to 1.5480
Kvantitet 5 g
Beilstein 07,297
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 120.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.