Läs mer
p-Toluene-d7-sulfonic Acid H2O, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluene-d7-sulfonic Acid H2O |
| CAS | 1219795-22-8 |
| Molekylformel | C7 D7 H O3 S . H2 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | p-Toluene-d7-sulfonic acid hydrate, p-Toluenesulfonic-d7 acid monohydrate, 4-Methylbenzenesulfonic-d7 acid monohydrate, 4-(Methyl-d3)benzenesulfonic-2,3,5,6-d4 acid monohydrate, 4-Methylbenzenesulfonic acid D7 monohydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5 H,1H3,(H,8,9,10);1H2/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| LEDER | O.[2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.26 |
| Formel vikt | 197.074 g/mol |
| Visa mer |