Läs mer
p-toluensulfinsyra, natriumsalt, 97%, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11935751 25 g Glasflaska 25g
11945751 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434530250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 824-79-3 | C7H7O2S·Na | 178.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-79-3
Molekylformel C7H7O2S·Na
Molekylvikt (g/mol) 178.18
InChI-nyckel KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
IUPAC-namn natrium;4-metylbensensulfinat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfinic acid, sodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 178.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.