Läs mer
p-Toluenesulfinic acid sodium salt, 97% (dry wt.), water <5%
Produktkod. 11410283
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410283 500 g 500g
11404010 25 g 25g
11400283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11430.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 824-79-3 | C7H7NaO2S | 178.181 g/mol
p-toluensulfinsyranatriumsalt används som en mellanprodukt för framställning av läkemedel och dispergeringsfärgämnen. Det fungerar som härdare av injekteringsmaterial. Det används också som ett utsläppsmedium för färgämnen och pigment. Vidare fungerar det som en kemisk mellanprodukt vid framställning av fluorescerande pigment och tyglim. Utöver detta används det som ett galvaniskt vitmedel och härdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfinsyranatriumsalt används som mellanprodukt för framställning av läkemedel och dispergeringsfärgämnen. Det fungerar som härdare av injekteringsmaterial. Det används också som ett utsläppsmedium för färgämnen och pigment. Vidare fungerar det som en kemisk mellanprodukt vid framställning av fluorescerande pigment och tyglim. Utöver detta används det som ett galvaniskt vitmedel och härdare.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-79-3
Molekylformel C7H7NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 178.181
MDL-nummer MFCD00149640
InChI-nyckel KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
IUPAC-namn natrium;4-metylbensensulfinat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfinic acid sodium salt
Namnnotering Water <5%
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 500 g
Beilstein 4621454
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.