Läs mer
p-Toluensulfinsyra, natriumsalthydrat, 98+%
Produktkod. 10123240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10123240 500 g Plastflaska 500g
10553111 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139015000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 207801-20-5 | C7H7NaO2S | 178,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207801-20-5
Molekylformel C7H7NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 178.18
MDL-nummer MFCD00149640
InChI-nyckel KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
PubChem CID 23682957
IUPAC-namn natrium;4-metylbensensulfinat;hydrat
LEDER [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Namnnotering 98+%
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C6H4SO2Na·xH2O
Kvantitet 500 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Merck Index 10, 9360
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 178.18
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.