Läs mer
p-Toluensulfonamid, 98+%
Produktkod. 11450133
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450133 500 g 500g
11494000 250 g 250g
11460133 2500 g 2500g
11470133 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11450133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12156.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171,214 g/mol
p-toluensulfonamid användes för att framställa prekursorn som krävs för syntes av etyl-6-fenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylat. Det fungerar som ett derivat av ammoniak aktiverat för alkylering av alkylhalider exemplifieras av syntesen av N-tosyl-2,3-dihydroisoindol från o-xylylendibromid. Det är en föregångare till N-tosyliminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfonamid användes för att framställa prekursorn som krävs för syntes av etyl-6-fenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylat. Det fungerar som ett derivat av ammoniak aktiverat för alkylering av alkylhalider exemplifieras av syntesen av N-tosyl-2,3-dihydroisoindol från o-xylylendibromid. Det är en föregångare till N-tosyliminer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-55-3
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.214
MDL-nummer MFCD00011692
InChI-nyckel LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonamide
Smältpunkt 136 °C till 139 °C
Kokpunkt 221 °C (10 mmHg)
Flampunkt 202 °C (395 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 472689
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 171.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.