Läs mer
p-Toluensulfonamid, 99 %
Produktkod. 10745031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745031 250 g Glasflaska 250g
10696532 1 kg Glasflaska 1kg
10104293 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10745031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147692500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.74 SEK
    307.65 SEK / 250g
    Save 35.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-55-3
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.21
MDL-nummer MFCD00011692
InChI-nyckel LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonamide
Smältpunkt 136,0 °C till 140,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 221,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 202 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4SO2NH2
Kvantitet 250 g
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,32 g/100 ml (25° c). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 171.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.