Läs mer
p-toluensulfonsyra monohydrat, 97 %
Produktkod. 11337968
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337968 100 g 100g
11347968 25 g 25g
11357968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036506.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190,213 g/mol
p-toluensulfonsyramonohydrat används som en katalysator vid syntesen av resveratrol, i oxanderivat som ett antimalariamedel, som substituerad piperidin och osymmetrisk bensyl. Det fungerar som en katalysator vid framställningen av 1,3,5-trisubstituerade pyrazolderivat, selenerade ketenditioacetaler, triazolokinazolinon och bensimidazokinazolinonderivat. Det tjänar också som en mellanprodukt vid förestringen och i reduktiva amineringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6192-52-5
Molekylformel C7H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 190.213
MDL-nummer MFCD00142137
InChI-nyckel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonsyra;hydrat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Smältpunkt 103 °C till 106 °C (anhy)
Kokpunkt 140 °C (20 mmHg)
Färg Rosa till vitt
Densitet 1.24g/mL
Kvantitet 100 g
Flampunkt 150° (302 °F)
Odör Mild
Fysisk form Kristallin
Analysprocentintervall 97%
Känslighet Hygroskopisk
UN-nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formel vikt 190,22 (172,20 Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.