Läs mer
p-toluensulfonsyra monohydrat, 97 %
Produktkod. 11408086
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408086 1000 g 1000g
11418086 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14119.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190,21 g/mol
p-toluensulfonsyramonohydrat används som en katalysator vid syntesen av resveratrol, i oxanderivat som ett antimalariamedel, som substituerad piperidin och osymmetrisk bensyl. Det fungerar som en katalysator vid framställningen av 1,3,5-trisubstituerade pyrazolderivat, selenerade ketenditioacetaler, triazolokinazolinon och bensimidazokinazolinonderivat. Det tjänar också som en mellanprodukt vid förestringen och i reduktiva amineringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfonsyramonohydrat används som en katalysator vid syntesen av resveratrol, i oxanderivat som ett antimalariamedel, som substituerad piperidin och osymmetrisk bensyl. Det fungerar som en katalysator vid framställningen av 1,3,5-trisubstituerade pyrazolderivat, selenerade ketenditioacetaler, triazolokinazolinon och bensimidazokinazolinonderivat. Det tjänar också som en mellanprodukt vid förestringen och i reduktiva amineringsreaktioner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6192-52-5
Molekylformel C7H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 190.21
MDL-nummer MFCD00142137
InChI-nyckel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3 bto78 gaff
PubChem CID 521998
LEDER O.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Smältpunkt 103 °C till 106 °C (vattenfritt)
Kokpunkt 140 °C (20 mmHg)
UN-nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonsyra;hydrat
Formel vikt 190,22 (172,20 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Densitet 1.24
Kvantitet 1000 g
Flampunkt 150 °C
Odör Mild
Känslighet Hygroskopisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.