Läs mer
p-toluensulfonsyramonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
p-toluensulfonsyra monohydrat används som katalysator vid syntes av resveratrol, i oxanderivat som antimalariamedel, som substitut med piperidin och osymmetrisk benzyl. Det fungerar som katalysator vid framställning av 1,3,5-trisubstituerade pyrazolderivat, selenerade ketendithiaoacetaler, triazoloquinazolinon och benzimidazoquinazolinonderivat. Det fungerar också som ett mellanmedel i esterifiering och i reduktiva aminationsreaktioner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
p-toluensulfonsyra monohydrat används som katalysator vid syntes av resveratrol, i oxanderivat som antimalariamedel, som substitut med piperidin och osymmetrisk benzyl. Det fungerar som katalysator vid framställning av 1,3,5-trisubstituerade pyrazolderivat, selenerade ketendithiaoacetaler, triazoloquinazolinon och benzimidazoquinazolinonderivat. Det fungerar också som ett mellanmedel i esterifiering och i reduktiva aminationsreaktioner.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| Smältpunkt | 103 °C till 106 °C (vattenfritt) |
| Kokpunkt | 140 °C (20 mmHg) |
| Densitet | 1.24 |
| Kvantitet | 5000 g |
| Flampunkt | 150 °C (302 °F) |
| Odör | Mild |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| UN-nummer | UN2585 |
| Beilstein | 3568023 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.