Läs mer
p-toluensulfonsyra, monohydrat, MP Biomedical
Produktkod. 11433481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433481 10 g 10g
11443481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210308710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 10g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
p-toluensulfonsyra monohydrat,> 99% renhet, är en organiskt löslig syrakatalysator i organisk syntes. Katalysatorn har inkorporerats vid förestring av karboxylsyror eller transesterifiering av estrar.
  • p-toluensulfonsyramonohydrat har använts som ett reduktionsmedel för reduktiv aminering av ketoner och aldehyder
  • I närvaro av p-toluensulfonsyramonohydrat har nya deazaflavin-kolestanhybridföreningar syntetiserats i en kondensationsreaktion
  • 2-Fenyletyl-alfa-glukosid har också syntetiserats i närvaro av p-toluensulfonsyramonohydrat
Identificatori chimici
CAS 104-15-4
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
InChI-nyckel JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Specifica
Smältpunkt 97 °C till 107 °C
Färg Vitt
Densitet 1,23 till 1,24 g/cm³ vid 20 °C (Liter)
Förpackning Glas
Kvantitet 10 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-toluensulfonsyra monohydrat
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.