Läs mer
p-toluensulfonsyra, monohydrat, MP Biomedical
Produktkod. 11443481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443481 100 g 100g
11433481 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210308780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 SEK
    432.32 SEK / 100g
    Save 137.68 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
p-toluensulfonsyra monohydrat,> 99% renhet, är en organiskt löslig syrakatalysator i organisk syntes. Katalysatorn har inkorporerats vid förestring av karboxylsyror eller transesterifiering av estrar.
  • p-toluensulfonsyramonohydrat har använts som ett reduktionsmedel för reduktiv aminering av ketoner och aldehyder
  • I närvaro av p-toluensulfonsyramonohydrat har nya deazaflavin-kolestanhybridföreningar syntetiserats i en kondensationsreaktion
  • 2-Fenyletyl-alfa-glukosid har också syntetiserats i närvaro av p-toluensulfonsyramonohydrat
Kemiska identifierare
CAS 104-15-4
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
InChI-nyckel JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Specifikationer
Smältpunkt 97 °C till 107 °C
Färg Vitt
Densitet 1,23 till 1,24 g/cm³ vid 20 °C (Liter)
Förpackning Glas
Kvantitet 100 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate