Läs mer
p-toluensulfonsyra natriumsalt, 90+%
Produktkod. 11453937
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453937 250 g 250g
11449586 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19332.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-84-1
Molekylformel C7H7NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI-nyckel KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC-namn natrium;4-metylbensensulfonat
LEDER [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,9533
Formel vikt 194,19 (Vattenfattig)
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.