Läs mer
p-Toluensulfonsyra, natriumsalt
Produktkod. 10412293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10412293 500 g Glasflaska 500g
10669384 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421235000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-84-1
Molekylformel C7H7NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI-nyckel KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC-namn natrium;4-metylbensensulfonat
LEDER [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Smältpunkt >400°C
Färg Vitt
Flampunkt >500°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Merck Index 14,9533
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 194.19
Procent renhet ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.